Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureTect™ Værktøjs startpakke
Artikelnummer. 17899152 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
SureTect PCR Assay Workflow
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
17899152 SureTect PCR Assay Workflow
1 options
Artikelnummer. 17899152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A56898
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Nem prøveopsætning og reducerede håndteringstrin aktiveret ved hjælp af SureTect Startpakkeværktøjer.
Forbedre brugervenligheden for hvert trin i SureTect arbejdsgang, fremme effektivitet og produktivitet med Thermo Scientific™ SureTect™ Værktøjs startpakke.
De Thermo Scientific SureTect Tools Starter Pack er en pakke af værktøjer, der er specielt designet til at øge brugervenligheden af hvert trin i SureTect PCR Assay Workflow, der fremmer effektivitet og produktivitet.
Består af alt det nødvendige for at forbedre Thermo Scientific™ SureTect PCR Assay Workflow startpakkerne består af:
  • Thermo Scientific™ 96-brønds PCR Base - Specielt designet til at passe perfekt til SureTect lyserings- og assayrør giver stabilitet under pipettering og muliggør hurtig og nem prøveopsætning.
  • Thermo Scientific ™PCR Strip Cutting Tool - Muliggør hurtig og nem skæring af SureTect Analyse- og lyseringsrørstrips for at muliggøre fleksibel prøvegennemstrømning.
  • Thermo Scientific™ Lysis Tube Uncapping Tool - Hurtig og nem aftagning af lysisrørene.
  • Thermo Scientific™ PCR-afdækningsværktøj til SureTect Lysis- og analyseplader - Effektiv afdækning i både lyseringstrinnet og PCR-trinnet af SureTect PCR Assay Workflow.
  • Applied Biosystems™ SimpliAmp™ 5-strimmel pladebakke - Specielt designet til hurtigt og nemt at indstille og overføre lysisrørene til SimpliAmp instrument.
  • Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Strip pladebakke - Specielt designet til hurtigt og nemt at opsætte, overføre og køre PCR-analysen i Quant Studio 5-instrumentet.
  • Applied Biosystems™ 7500 Fast 96W Strip Plate Adapter - specielt designet til at køre PCR SureTect rør i Applied Biosystems™ 7500 Hurtigt instrument.
  • Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strip pladebakkedæksel - pipetter sikkert fra lysisrørene, og centrifuger analyserørene med minimal interaktion.
  • Thermo Scientific™ Lysisrørshætter, hvælvede– Et alternativ til de gennemborelige forseglinger for maksimal fleksibilitet i prøvebehandlingen.
Kombineret med vores omfattende portefølje af analyser og instrumentering i verdensklasse kan du udføre fødevaresikkerhedstests med tillid til at vide præcis, hvad du får– kvalitet kombineret med enkelthed.
Vi er forpligtet til at give dig mulighed for at opleve den sande tillid til dine resultater, lige første gang, hver gang, og Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time PCR System udvikler sig konstant for at understøtte dine laboratorie- og testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SureTect™ Værktøjs startpakke
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Til brug med (applikation) SureTect PCR Assay Workflow