Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Støtteramme (200 mm høj)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med:Heracell 150i CO2 inkubator
- Giver beskyttelse mod gulvforurening
- Vælg mellem tre højder: 185 mm (7,3 tommer), 200 mm (7,9 tommer) eller 780 mm (30,7 tommer)
- Støtterammer kan også monteres på hjul for nem manøvredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Heracell 150i CO2 inkubator |
| Belysning | LED |
| Type | Støtteramme |
| Højde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Højde (metrisk) | 20 cm |