Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Støtteramme med fire hjul og tre skuffer
Artikelnummer. 10381092 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. unitSize
10381092 Hver
1 options
Artikelnummer. 10381092 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50056459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16155.00 DKK
    15220.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 934.64 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:Heracell 150i CO2 inkubator
  • Giver beskyttelse mod gulvforurening
  • Vælg mellem tre højder: 185 mm (7,3 tommer), 200 mm (7,9 tommer) eller 780 mm (30,7 tommer)
  • Støtterammer kan også monteres på hjul for nem manøvredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heracell 150i CO2 inkubator
Belysning LED
Type Støtteramme
Inkluderer Fire hjul
Højde (engelsk) 30,7 tommer
Højde (metrisk) 78 cm