Få mere at vide
Thermo Scientific™ Heracell™ Støtteramme med hjul
Artikelnummer. 10092133 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10092133 Hver
1 options
Artikelnummer. 10092133 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50057161
 Begrænset vare
På lager
Til brug med:Heracell 150i CO2 inkubator
  • Giver beskyttelse mod gulvforurening
  • Vælg mellem tre højder: 185 mm (7,3 tommer), 200 mm (7,9 tommer) eller 780 mm (30,7 tommer)
  • Støtterammer kan også monteres på hjul for nem manøvredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Heracell 150i CO2 inkubator
Belysning LED
Type Støtteramme
Inkluderer Caster
Højde (engelsk) 7,3''
Højde (metrisk) 18.5 cm