Få mere at vide
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Septa til 8-425 skruedæksler med gevinddæksler
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,314 tommer |
| Farve | Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.8 cm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Forspaltet | Nej |
| Tykkelse (engelsk) | 0,06 tommer |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |