Få mere at vide
Thermo Scientific™ Firkantede kuvetter
Artikelnummer. 11826534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Vejlængde:
10 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Vejlængde Pakningsstørrelse
11826534 10 mm 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 11826534 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 331742000
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tekniske data
Type Kuvette
Materiale Kvarts
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Til brug med (udstyr) Helios serie spektrofotometre
Form Firkant