Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall X4F og X4FR Pro Centrifuger
Artikelnummer. 17610727
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Spænding:
220 V
208-240 V
220-240 V
Model-:
IVD-certificeret
Kun generel brug
Oversigt:
Sorvall X4F Pro, 208-240 V
Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V
Sorvall X4FR Pro, 220-240 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Spænding Model- Oversigt Pakningsstørrelse
17610727 Ja 220 V IVD-certificeret Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V -
17150589 Nej 208-240 V IVD-certificeret Sorvall X4F Pro-MD, 208-240 V -
17170589 Ja 220-240 V IVD-certificeret Sorvall X4FR Pro-MD, 220-240 V Hver
17190599 Nej 208-240 V Kun generel brug Sorvall X4F Pro, 208-240 V -
17160289 Ja 220-240 V Kun generel brug Sorvall X4FR Pro, 220-240 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17610727 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Pro-seriens berøringsskærm er ergonomisk designet og muliggør lettere programmering for hurtigere resultater plus nem adgang til og sporing af alle kørsler, rotorens levetid og centrifugens sundhed.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4F og X4FR gulvstående centrifuger til generelle formål giver uovertruffen ydeevne og alsidighed med en brugervenlig berøringsskærmgrænseflade. Skift hurtigt og sikkert mellem 18 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor udskiftning. Spar plads på bænken med denne gulvstående model, standard med låsbare hjul for nem opbevaring og for at lette rengøring i renrumsmiljøer.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
  • Let at bruge:
    • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
    • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
    • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
    Thermo Videnskabelig ™ auto-lås™ III Rotorsystem:
    • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
    • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
    • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
    Thermo Videnskabeligt™ ™ ClickSeal spandforseglingssystem:
    • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
    • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
    • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Videnskabelig ™ SMARTSpin-™teknologi:
    • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
    • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
    Pladsbesparende design:
    • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
    Energieffektiv:
    • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Oversigt Sorvall X4FR Pro-MD, 220 V
Volumen 4 x 1000 mL bioflasker, 196 x 5/7 mL blodrør, 148 x 9/10 mL blodrør, 96 x 15 mL koniske rør, 40 x 50 mL koniske rør, 4 x 6 mikroplader med TX-1000-rotor
Maks. RCF 25.830 xg fast vinkel (med mikroliter 30 x 2 mL rotor); 7.197 x g swing-out (med H-Flex HS4-rotor)
Maks. Hastighed 15.200 o/min. (Microliter 30 x 2 rotor)
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Inkluderer Rotor skal købes separat
Materiale Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: låsbare hjul
Hukommelse Gemmer op til 100 hændelser og programmer
Model- IVD-certificeret
Profil (acceleration/bremsning) 9 Acceleration/10 Bremsning
Programlagring Op til 100 programmer via farveberøringsskærm
Mængde Hver
Rotor 18-rotormuligheder tilgængelige
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner SMARTSpin-ubalancedetektion, fingerklemmeforebyggelse, kollisionssikker konstruktion
Stopur Mulighed for at tælle op eller ned og indstille Ved start eller Ved hastighed
Ventileret Nej
Dimensioner (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tommer. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Nettovægt 319 lb. (145 kg)
Spænding 220 V
Brug af laboratorium/renrum Renrumskompatibilitet i klasse ISO 7 i henhold til DIN EN ISO 14644-1
Produkttype Universalcentrifuge
Display Type Fuldskærmsgrænseflade Color Touch