Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall X1 og X1R Pro-centrifuger
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 og X1R Pro-centrifuger til generelle formål giver højt præstationsniveau og alsidighed med en brugervenlig brugergrænseflade med farveberøringsskærm. GP Pro-centrifugerne gør programmering let for hurtige resultater og giver sporing af alle kørsler, rotorens levetid og centrifugens helbredsstatus. Med deres kapacitet på op til 1,6 L tilbyder de et kompakt fodaftryk og kan spinne op til 76 x 5/7 ml blodrør, 16 x 50 ml koniske rør eller 10 x standardmikroplader med bioindeslutning. Maksimal alsidighed opnås med 17 tilgængelige rotorer at vælge imellem og Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning for hurtigt at skifte mellem anvendelser.
Let at bruge:
- Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
- Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
- Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem:
- Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
- Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
- Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
- Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
- Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
- Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi:
- Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
- Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
- Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
- Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15 |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Oversigt | Sorvall X1 Pro-MD 100-240V 50/60Hz |
| Volumen | 4 x 400 mL bioflasker, 76 x 5/7 mL blodrør, 56 x 9/10 mL blodrør, 36 x 15 mL koniske rør, 16 x 50 mL koniske rør med TX-400-rotor |
| Maks. RCF | 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor) |
| Maks. Hastighed | 15.200 o/min. med F21-48x2, Microliter 48x2 eller Microliter 30x2 |
| Kølet | Nej |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Inkluderer | Rotor skal købes separat |
| Hukommelse | Gemmer op til 100 hændelser og programmer |
| Vis mere |