Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall X1 og X1R Pro-centrifuger
Artikelnummer. 17150599
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Spænding:
100 til 240 V
220/230 V
Model-:
IVD-certificeret
Kun generel brug
Oversigt:
Sorvall X1 Pro 100-240V 50/60Hz
Sorvall X1 Pro-MD 100-240V 50/60Hz
Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
Sorvall X1R Pro; 220-230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Spænding Model- Oversigt
17150599 Ja 220/230 V Kun generel brug Sorvall X1R Pro; 220-230 V
17170579 Nej 100 til 240 V IVD-certificeret Sorvall X1 Pro-MD 100-240V 50/60Hz
17110589 Ja 220/230 V IVD-certificeret Sorvall X1R Pro-MD; 220-230 V
17110599 Nej 100 til 240 V Kun generel brug Sorvall X1 Pro 100-240V 50/60Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17150599 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83490.00 DKK
    79832.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 3657.72 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Pro-seriens berøringsskærm er ergonomisk designet og muliggør lettere programmering for hurtigere resultater plus nem adgang til og sporing af alle kørsler, rotorens levetid og centrifugens sundhed.
Thermo Scientific™ Sorvall™ X1 og X1R Pro-centrifuger til generelle formål giver højt præstationsniveau og alsidighed med en brugervenlig brugergrænseflade med farveberøringsskærm. GP Pro-centrifugerne gør programmering let for hurtige resultater og giver sporing af alle kørsler, rotorens levetid og centrifugens helbredsstatus. Med deres kapacitet på op til 1,6 L tilbyder de et kompakt fodaftryk og kan spinne op til 76 x 5/7 ml blodrør, 16 x 50 ml koniske rør eller 10 x standardmikroplader med bioindeslutning. Maksimal alsidighed opnås med 17 tilgængelige rotorer at vælge imellem og Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning for hurtigt at skifte mellem anvendelser.
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem:
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
  • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi:
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Oversigt Sorvall X1R Pro; 220-230 V
Volumen 4 x 400 mL bioflasker, 76 x 5/7 mL blodrør, 56 x 9/10 mL blodrør, 36 x 15 mL koniske rør, 16 x 50 mL koniske rør med TX-400-rotor
Maks. RCF 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor)
Maks. Hastighed 15.200 o/min. med F21-48x2, Microliter 48x2 eller Microliter 30x2
Kølet Ja
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Inkluderer Rotor skal købes separat
Hukommelse Gemmer op til 100 hændelser og programmer
Model- Kun generel brug
Profil (acceleration/bremsning) 9 Acceleration/10 Bremsning
Programlagring Op til 100 programmer via farveberøringsskærm
Mængde Hver
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner SMARTSpin-ubalancedetektion, fingerklemmeforebyggelse, kollisionssikker konstruktion
Ventileret FOREKOMMER IKKE
Dimensioner (HWD) 14,2 x 24,6 x 26 tommer (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Spænding 220/230 V
Produkttype Universalcentrifuge
Display Type Fuldskærmsgrænseflade Color Touch