Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Røradaptere til seks-placerede rotorer med fast vinkel
Artikelnummer. p-318071 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
6-pladser Fast vinkel rotor
HiGhConic™ 2-plads rotor
HiGhConic™ 4-plads rotor
Rørtype:
12 ml rør
3,5 ml rundbundede rør
38 ml rør
6,5 ml rundbundede rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10167591
Brand: Thermo Scientific™ 75003091
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilpas dine centrifugerør til at passe seks-placerede rotorcentrifuger med fast vinkel med disse røradaptere i forskellige størrelser fra 1,5 til 50 ml.
Tilpas dine centrifugerør til at passe Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ og Primo™/Primo R™ centrifuger med disse Sorvall™ Røradaptere til seks-placerede rotorer med fast vinkel. Vælg mellem muligheder for at rumme forskellige rørstørrelser og -former fra 1,5 til 50 ml og rund eller konisk bund.
  • Legend T/RT og Stratos: 75003334 og 75003046
  • Primo/Primo R: 75007590
  • Plads til rørstørrelser fra 1,5 til 50 ml
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype 3,5 ml rundbundede rør
Til brug med (udstyr) HiGhConic™ 4-plads rotor