Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Røradaptere til seks-placerede rotorer med fast vinkel
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Tilpas dine centrifugerør til at passe Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ og Primo™/Primo R™ centrifuger med disse Sorvall™ Røradaptere til seks-placerede rotorer med fast vinkel. Vælg mellem muligheder for at rumme forskellige rørstørrelser og -former fra 1,5 til 50 ml og rund eller konisk bund.
- Legend T/RT og Stratos: 75003334 og 75003046
- Primo/Primo R: 75007590
- Plads til rørstørrelser fra 1,5 til 50 ml
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
Tekniske data
Tekniske data
| Rørtype | 6,5 ml rundbundede rør |
| Til brug med (udstyr) | HiGhConic™ 2-plads rotor |