Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Mikropladerotor
Artikelnummer. 10437861 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
2 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10437861
Brand: Thermo Scientific™ 75003048
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2 x 2 mikropladekapacitet
Til brug med Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Microtiter Pladerotor
Volumen 2 x 1 ml
Maks. RCF 1,370 x g
Maks. Hastighed 3,000 rpm
Radius (metrisk) 1.36 cm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge
Certificeringer/compliance Biocontainment godkendt