Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Centrifuger aerosoltæt låg til rund spand 75008172
Artikelnummer. 10374681 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rund svingende spand
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10374681 Rund svingende spand Hver
1 options
Artikelnummer. 10374681 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75008173
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med rund skovl 75008172 i 4-plads svingende skovl 75003047. Bestil korrekt antal til rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rund svingende spand