Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
Artikelnummer. 17150609
Skift visning
Kølet:
Ja
Nej
Produktlinje:
IVD-certificeret
Kun generel brug
Elektriske krav:
208/240 V
220/240 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Produktlinje Elektriske krav
17150609 Nej Kun generel brug 208/240 V
17160609 Ja Kun generel brug 220/240 V
17110619 Nej IVD-certificeret 208/240 V
17120619 Ja IVD-certificeret 220/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17150609 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009956
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
ST4F/ST4FR Plus-seriens gulvstående centrifuger leveres som standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-display. Denne højkapacitets og alsidige enhed tilbyder en ensartet præstation og er ideel til rutinemæssige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock rotor udskiftning. Denne kompakte gulvstående enhed er på hjul og kan nemt flyttes til rengøring eller opbevaring.
  • Let at bruge:
    • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
    • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
    • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
    Thermo Videnskabelig ™ auto-lås™ III Rotorsystem:
    • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
    • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
    • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
    Thermo Videnskabeligt™ ™ ClickSeal spandforseglingssystem:
    • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
    • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
    • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Videnskabelig ™ SMARTSpin-™teknologi:
    • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
    • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
    Pladsbesparende design:
    • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
    Energieffektiv:
    • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Rotor skal købes separat
Produktlinje Kun generel brug
Controller type Mikroprocessor
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Volumen 4 x 1000 mL med TX-1000 Rotor
Maks. Hastighed 15.200 o/min. (Microliter 30 x 2 rotor)
Kølet Nej
Maks. RCF 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor)
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner SMARTSpin-ubalancedetektion, fingerklemmeforebyggelse, kollisionssikker konstruktion
Dimensioner (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tommer. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Programlagring Op til 100 programmer via trykknap og LCD-grænseflade med høj kontrast
Profil (acceleration/bremsning) 9 Acceleration/10 Bremsning
Elektriske krav 208/240 V
Ventileret Ja
Produkttype Universalcentrifuge
Display Type Højkontrast LCD, trykknap