Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikropladebærer
Shop alle Thermo Scientific produkter
:
Mikropladebærer; Kapac.: 4 x 4 std. mikroplader
Beskrivelse
- Til brug med 4-pladser svingende skovlrotorer 75-006-441 og 75-006-446
- Maksimal hastighed/RCF: 4150rpm/3060xG
- Maksimal bærehøjde: 60 mm
Ordreinfo
Sælges enkeltvis; Bestil fire for at udstyre rotoren fuldt ud.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Sorvall™ svingskovlrotor |