Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Låg til Primo™ Runde spande
Artikelnummer. 10148021 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific™ Sorvall™ gynge spand
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10148021 Thermo Scientific™ Sorvall™ gynge spand Hver
1 options
Artikelnummer. 10148021 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007598
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver beskyttelse mod bioindeslutning
Låg passer til runde skovle (75-007-555) i 4-steds svingende skovlrotor (75-007-591). Sælges enkeltvis; bestil korrekt mængde til rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ gynge spand