Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT centrifugerøradaptere til runde rotorskovle
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Adaptere sælges enkeltvis; bestil korrekt mængde for at udstyre din rotor.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | LH-4000W og LH-4000 rotor med rund skovl |
| Farve | Lysegrå |
| Rørstørrelse | 7 ml |