Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT centrifugerøradaptere til runde rotorskovle
Artikelnummer. 10395472 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Lysegrå
Oliven brun
Rød
Rørstørrelse:
10/15 ml
15 ml
175/250 ml
50 ml Falcon
7 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10395472
Brand: Thermo Scientific™ 75008140
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med fire-steds rotorer 75006445 og 75006434, når udstyret med rund skovl 75006441
Adaptere sælges enkeltvis; bestil korrekt mængde for at udstyre din rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LH-4000W og LH-4000 rotor med rund skovl
Volumen 4 x 50 ml flaske
Farve Grøn
Rørstørrelse 50 ml Falcon