Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT-centrifugerøradaptere til Bioshield-rotor med svingspand med fire pladser
Artikelnummer. 10266033 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
20 x 7 ml rør
4 x 45/50 ml rør
4 x 50 ml koniske rør
56 x 1,5/2,0 ml rør
Pakningsstørrelse:
2 sæt
Hver
Artikelnummer. 10266033
Brand: Thermo Scientific™ 75006454
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med fire-steds Bioshield rotor 75-006-435 og med fire-steds rotor 75-006-445, når udstyret med rektangulær skovl 75-006-446
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Svingende skovl bioshield rotor
Volumen 20 x 7 ml rør
Type Røradapter
Farve Lysegrå