Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT-centrifugerøradaptere til Bioshield-rotor med svingspand med fire pladser
Artikelnummer. 10260262 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
20 x 7 ml rør
4 x 45/50 ml rør
4 x 50 ml koniske rør
56 x 1,5/2,0 ml rør
Pakningsstørrelse:
2 sæt
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10260262 4 x 50 ml koniske rør Hver
10763073 56 x 1,5/2,0 ml rør 2 sæt
10266033 20 x 7 ml rør Hver
10215703 4 x 45/50 ml rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10260262 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75006461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 DKK
    961.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 123.32 DKK
    11% Slukket
På lager
Til brug med fire-steds Bioshield rotor 75-006-435 og med fire-steds rotor 75-006-445, når udstyret med rektangulær skovl 75-006-446
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LH-4000W og LH-4000 rotor med DoubleSpin spand
Volumen 4 x 50 ml koniske rør
Produkttype Røradapter
Farve Lysegrøn