Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Centrifugevogne
Artikelnummer. 10381712 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
55,1 cm
74,9 cm
Højde (metrisk):
29,0 cm
59,9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
10381712 74,9 cm 29,0 cm Hver
10040112 55,1 cm 29,0 cm Hver
10710424 55,1 cm 59,9 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381712 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 76000076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17456.45 DKK
    17010.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 445.46 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver dig mulighed for at betjene din centrifugedrift væk fra eller under dit primære arbejdsbord
  • Til alle Legend T Series centrifuger; størrelser som vist i tabellen
  • Fås i bænkhøje eller underskabsmodeller
  • Med hjul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1,6R
Længde (metrisk) 66.5 cm
Højde (metrisk) 29,0 cm
Bredde (metrisk) 74,9 cm
Produkttype Mobil vogn