Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Centrifugevogne
Shop alle Thermo Scientific produkter
Bredde (metrisk):
55,1 cm
74,9 cm
Højde (metrisk):
29,0 cm
59,9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til alle Legend T Series centrifuger; størrelser som vist i tabellen
- Fås i bænkhøje eller underskabsmodeller
- Med hjul
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 66.5 cm |
| Højde (metrisk) | 29,0 cm |
| Bredde (metrisk) | 55,1 cm |