Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ HT6 røradaptere til 6-pladser svingende skovlrotor med runde skovle
Artikelnummer. 12468682 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Svingende skovlrotor til HT6 centrifuge
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12468682 Svingende skovlrotor til HT6 centrifuge Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 12468682 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 11178308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6350.00 DKK
    5864.31 DKK / Pakke med 6
    Spare 485.69 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Til brug med Sorvall HT6 centrifuge
Passer i rotor 11178252, når udstyret med runde skovle 11178135 (forseglet) eller 11178136 (uforseglet).
Ordreinfo
Sælges i pakker af 6 stk. En pakke vil fylde rotoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Svingende skovlrotor til HT6 centrifuge