Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptere til Stratos™ Fire-pladser svingende skovlrotor
Artikelnummer. 10509151 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Brun
Grå
Grøn
Grøn/gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10509151 Hvid Hver
10410083 Grøn/gul Hver
10459502 Grøn Hver
10358082 Brun Hver
10039500 Rød Hver
10568761 Grå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10509151 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75008185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00 DKK
    693.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.13 DKK
    4% Slukket
På lager
Til brug med Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuger i fire-steds svingende skovlrotor 75-003-047 med rund skovl 75-008-172
  • Plads til rørstørrelser fra 1,5 til 100 ml, inklusive urinrør
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 4 x 180 Svingskovl rotor