Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptere til Stratos™ Fire-pladser svingende skovlrotor
Til brug med Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuger i fire-steds svingende skovlrotor 75-003-047 med rund skovl 75-008-172
Brand:  Thermo Scientific™ 75008187
693.87 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10358082
  • 697.34 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Plads til rørstørrelser fra 1,5 til 100 ml, inklusive urinrør
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
4 x 180 Svingskovl rotor
Brun
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptere til Stratos™ Fire-pladser svingende skovlrotor > Adapter, til 3 x 15 ml Falcon Tube