Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptere til Stratos™ Fire-pladser svingende skovlrotor
Artikelnummer. 10039500 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Brun
Grå
Grøn
Grøn/gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10039500
Brand: Thermo Scientific™ 75008186
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuger i fire-steds svingende skovlrotor 75-003-047 med rund skovl 75-008-172
  • Plads til rørstørrelser fra 1,5 til 100 ml, inklusive urinrør
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 4 x 180 Svingskovl rotor
Farve Rød