Få mere at vide
Unity Lab Services™ Thermo Scientific Smart-Vue Pro Remote Monitoring System Kvalificeringsservice
Artikelnummer. 16628035
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Smart-Vue Pro fjernovervågningssystem
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16628035 Smart-Vue Pro fjernovervågningssystem
1 options
Artikelnummer. 16628035 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. IOQPCKE89003675
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Forbliv kompatibel med vores brancheeksklusive gratis genkvalificeringsgaranti inkluderet med hver Thermo Scientific valideringsservice til Smart-Vue Pro fjernovervågningssystem
IQ
  • Udpakning, montering og installation Verificerer, at udstyret, manualerne, forsyningerne og alt andet tilbehør ankom ubeskadiget som specificeret i salgsordren. Verificerer, at udstyret er samlet og installeret, og at alle indledende diagnostiske test er blevet udført. Eventuelle unormale hændelser observeret under montering og installation er blevet dokumenteret.
  • Nytte, anlæg og miljø Verificerer, at installationsstedet tilfredsstillende opfylder producentspecificerede miljøkrav.
OQ
  • Systemkomponentoplysninger Der er registreret detaljerede konfigurationsoplysninger for hver systemkomponent.
  • OQ-grænser: Optag en liste over producentens anbefalede grænser for at sikre, at systemet fungerer som forventet.
  • Udstyrs operationelle test og resultater: Test vigtige udstyrsfunktioner for at verificere, at udstyret fungerer som tilsigtet af producenten og krævet af brugeren. Dette er en gruppe af udvalgte vigtige udstyrsparametre til test i henhold til den påtænkte brug af udstyret.
Nøgletest: Håndtering af alarmer, alarmstyring, taleopkald, alarmer, håndtering af aflæsninger, bruger& Ring til Gruppeledelse, Rapporter/Udskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Smart-Vue Pro fjernovervågningssystem
Produkttype IQ/OQ Service
Beliggenhed Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få en liste over dækningsområder.