Få mere at vide
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17190609 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
IVD-certificeret
Kun generel brug
Kølet:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Kølet
17190609 IVD-certificeret Nej
17130609 Kun generel brug Nej
17140609 Kun generel brug Ja
17100619 IVD-certificeret Ja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17190609 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009971
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ergonomisk design, standardbrugergrænseflade i høj kontrast til op til 6 gemte programmer med enkel trykknap-betjening til rutinemæssige anvendelser.
SL4F/SL4FR Plus-seriens gulvstående centrifuger leveres som standard med et letanvendeligt tastatur og højkontrast LCD-display. Denne højkapacitets og alsidige enhed tilbyder en ensartet præstation og er ideel til rutinemæssige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 13 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock rotor udskiftning. Denne kompakte gulvstående enhed er på hjul og kan nemt flyttes til rengøring eller opbevaring.
Thermo Videnskabeligt™ ™ ClickSeal spandforseglingssystem:
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
    Controller type Mikroprocessor
    Volumen 4 x 1000 mL med TX-1000 Rotor
    Maks. RCF 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor)
    Maks. Hastighed 15.200 o/min. (Microliter 30 x 2 rotor)
    Kølet Nej
    Vise LCD med høj kontrast, trykknap
    Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
    Inkluderer Rotor skal købes separat
    Hukommelse Gemmer op til 6 programmer
    Model- IVD-certificeret
    Profil (acceleration/bremsning) 9 Acceleration/10 Bremsning
    Programlagring Op til 6 programmer via trykknap og LCD-grænseflade med høj kontrast
    Mængde Hver
    Rotor medfølger Nej
    Sikkerhedsfunktioner SMARTSpin-ubalancedetektion, fingerklemmeforebyggelse, kollisionssikker konstruktion
    Type Universalcentrifuge
    Ventileret Ja
    Dimensioner (HWD) 32,8 x 22,3 x 27,2 tommer. (83,5 x 56,6 x 69 cm)
    Spænding 208/230 V