Beskrivelse
SL1/SL1R Plus-seriens centrifuger leveres som standard med et brugervenligt tastatur og LCD-display med høj kontrast. Skift hurtigt og sikkert mellem 14 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock rotor udskiftning. Denne kompakte centrifuge har en kapacitet på op til 1,6 l og kan spinne op til 76 x 5/7 ml blodrør og 16 x 50 ml koniske rør med bioindkapsling og er ideel til rutinemæssige anvendelser.
-
Let at bruge:
- Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
- Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
- Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Videnskabelig ™ auto-lås™ III Rotorsystem:
- Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
- Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
- Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Videnskabeligt™ ™ ClickSeal spandforseglingssystem:
- Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
- Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
- Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Videnskabelig ™ SMARTSpin-™teknologi:
- Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
- Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
- Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
- Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15, ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 |
| Controller type | Mikroprocessor |
| Volumen | 4 x 400 ml med TX-400-rotor |
| Maks. RCF | 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor) |
| Maks. Hastighed | 15.200 o/min. (Microliter 30 x 2 rotor) |
| Kølet | Nej |
| Drive System | Direkte, børsteløs induktion med lav profil |
| Inkluderer | Rotoren skal købes separat |
| Hukommelse | gemmer op til 6 programmer |
| Model- | IVD-certificeret |
| Vis mere |