Få mere at vide
Thermo Scientific™ SL1 Plus Centrifuge Series
Artikelnummer. 17140579 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
IVD
IVD-certificeret
Kun generel brug
Dimensioner (HWD):
14,2 x 17,5 x 26 tommer (36,2 x 56,6 x 66 cm)
14,2 x 24,6 x 26 tommer (36,2 x 62,5 x 66 cm)
Kølet:
Ja
Nej
Spænding:
100/115/220/230 V
208/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Dimensioner (HWD) Kølet Spænding Pakningsstørrelse
17140579 IVD-certificeret 14,2 x 17,5 x 26 tommer (36,2 x 56,6 x 66 cm) Nej 100/115/220/230 V Hver
17150579 IVD 14,2 x 24,6 x 26 tommer (36,2 x 62,5 x 66 cm) Ja 100/115/220/230 V -
17180589 Kun generel brug 14,2 x 17,5 x 26 tommer (36,2 x 56,6 x 66 cm) Nej 100/115/220/230 V -
17190589 Kun generel brug 14,2 x 24,6 x 26 tommer (36,2 x 62,5 x 66 cm) Ja 208/230 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17140579 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41825.00 DKK
    39990.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 1834.25 DKK
    4% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ergonomisk design, standardbrugergrænseflade i høj kontrast til op til 6 gemte programmer med enkel trykknap-betjening til rutinemæssige anvendelser.
SL1/SL1R Plus-seriens centrifuger leveres som standard med et brugervenligt tastatur og LCD-display med høj kontrast. Skift hurtigt og sikkert mellem 14 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock rotor udskiftning. Denne kompakte centrifuge har en kapacitet på op til 1,6 l og kan spinne op til 76 x 5/7 ml blodrør og 16 x 50 ml koniske rør med bioindkapsling og er ideel til rutinemæssige anvendelser.
  • Let at bruge:
    • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
    • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
    • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
    Thermo Videnskabelig ™ auto-lås™ III Rotorsystem:
    • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
    • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
    • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
    Thermo Videnskabeligt™ ™ ClickSeal spandforseglingssystem:
    • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
    • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
    • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
    Thermo Videnskabelig ™ SMARTSpin-™teknologi:
    • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
    • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
    Pladsbesparende design:
    • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
    Energieffektiv:
    • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15, ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Controller type Mikroprocessor
Volumen 4 x 400 ml med TX-400-rotor
Maks. RCF 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor)
Maks. Hastighed 15.200 o/min. (Microliter 30 x 2 rotor)
Kølet Nej
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Inkluderer Rotoren skal købes separat
Hukommelse gemmer op til 6 programmer
Model- IVD-certificeret
Profil (acceleration/bremsning) 9 Acceleration/10 Bremsning
Programlagring Op til 6 programmer via trykknap og LCD-grænseflade med høj kontrast
Mængde Hver
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner SMARTSpin-ubalancedetektion, fingerklemmeforebyggelse, kollisionssikker konstruktion
Ventileret Ja
Dimensioner (HWD) 14,2 x 17,5 x 26 tommer (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Spænding 100/115/220/230 V
Produkttype Universalcentrifuge
Display Type LED