Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Sintret glas LVI Liner
Mængde:
1 stk.
25/Pk.
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Produkttype | Stor volumen injektion (LVI ) Liner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.78, 1.8 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.75 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific GC Instrumenter |
| Liner materiale | Sintret glas |