Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Sintret glas LVI Liner
Artikelnummer. 12944061
Skift visning
Mængde:
1 stk.
25/pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12944061 5/pakke Pakke med 5
12954061 1 stk. Hver
12964061 25/pakke Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12944061 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 092155
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Produkttype Stor volumen injektion (LVI ) Liner
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.78, 1.8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 2.75 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific GC Instrumenter
Liner materiale Sintret glas