Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Vævs tommelfingertang, 2 x 3 tænder
Artikelnummer. 15262888 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
5,5''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) unitSize
15262888 5,5'' Hver
1 options
Artikelnummer. 15262888 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 76602
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i premium- og standardkvaliteter
  • Korrekt hærdet, hærdet og passiveret
  • Elektronisk poleret og renset for en finish af høj kvalitet
  • Mønstre, dimensioner og finish holdt til krævende standarder, hvilket producerer de fineste instrumenter til rådighed
  • Garanteret fri for fejl i materiale og udførelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Pincet
Grad Præmie
Tænder tæller 2 x 3
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 14.0 cm