Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Artikelnummer. 12648016 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 x 3,8 L (1 gal.)
4 x 500 ml (0,13 gal.)
50 x 120 ml, fyldt til 60 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 50
Artikelnummer. 12648016
Brand: Epredia™ 9990370
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Klar-til-brug mukoliquefynde konserveringsmiddel
  • Gør flydende (med agitation) mucoide cytologiprøver
  • Bevarer cellulære detaljer
  • Korttidskonservering af prøver
  • Histologi
  • Cytologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lys rød
Produkttype Vævskonserveringsmiddel
Mængde 4 x 500 ml (0,13 gal.)
Til brug med (applikation) Giver korttidsbevaring af prøver
Form Væske
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l