Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 x 3,8 L (1 gal.)
4 x 500 ml (0,13 gal.)
50 x 120 ml, fyldt til 60 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 50
Beskrivelse
- Klar-til-brug mukoliquefynde konserveringsmiddel
- Gør flydende (med agitation) mucoide cytologiprøver
- Bevarer cellulære detaljer
- Korttidskonservering af prøver
- Histologi
- Cytologi
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Lys rød |
| Emballagetype | Kopper |
| Produkttype | Vævskonserveringsmiddel |
| Mængde | 50 x 120 ml, fyldt til 60 ml |
| Til brug med (applikation) | Giver korttidsbevaring af prøver |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P235-Opbevares køligt.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethyl alcohol, methyl alcohol, formaldehyde, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic, l