Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Artikelnummer. 10473770 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
4 x 3,8 L (1 gal.)
4 x 500 ml (0,13 gal.)
50 x 120 ml, fyldt til 60 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10473770
Brand: Epredia™ 9990371
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
  • Klar-til-brug mukoliquefynde konserveringsmiddel
  • Gør flydende (med agitation) mucoide cytologiprøver
  • Bevarer cellulære detaljer
  • Korttidskonservering af prøver
  • Histologi
  • Cytologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lys rød
Produkttype Vævskonserveringsmiddel
Mængde 4 x 3,8 L (1 gal.)
Til brug med (applikation) Giver korttidsbevaring af prøver
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3.79 LT FIXATIVE, MUCOLEXX .
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P391-Udslip opsamles.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol, Lithium chloride, Formaldehyde,methanol