Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Plast dækplader
Artikelnummer. p-4012383 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
25/pakke
250/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 11927774
Brand: Epredia™ 72110013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug på Shandon Sequenza™ og Cadenza™ Immunfarvemidler
Sparer på brugen af dyre reagenser.
  • Enhed, der passer over standard mikroskopobjektglas, så prøverne kan immunfarves med en minimal mængde reagens
  • Frigør betydelig teknikertid
  • Eliminerer håndtering af dias mellem trin
  • Tillader, at sektioner placeres stort set hvor som helst på rutsjebanen
  • Beskytter prøven mod udtørring under lange inkubationer
  • Sikrer ensartethed i farvekvaliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Coverplate
Mængde 250/Cs.