Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Plast dækplader
Artikelnummer. 11927774 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
25/pakke
250/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11927774 250/Cs. Pakke med 250
12766807 25/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11927774 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 72110013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24482.28 DKK
    3079.10 DKK / Pakke med 250
    Spare 21403.18 DKK
    87% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Til brug på Shandon Sequenza™ og Cadenza™ Immunfarvemidler
Sparer på brugen af dyre reagenser.
  • Enhed, der passer over standard mikroskopobjektglas, så prøverne kan immunfarves med en minimal mængde reagens
  • Frigør betydelig teknikertid
  • Eliminerer håndtering af dias mellem trin
  • Tillader, at sektioner placeres stort set hvor som helst på rutsjebanen
  • Beskytter prøven mod udtørring under lange inkubationer
  • Sikrer ensartethed i farvekvaliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Coverplate
Mængde 250/Cs.