Få mere at vide
Epredia™ Consul-Mount™
Artikelnummer. p-3615081 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Cytologiske medier
Mountant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12658016
Brand: Epredia™ 9990440
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Designet specielt til brug med Epredia™ Consul™ dækslipper
  • Permanent, organisk monteringsmiddel
  • Xylen base
  • Brydningsindeks: 1.495± 0,005 (tør)
  • Viskositet: Medium (125-200 cps ved 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Mountant
Mængde 500 mL
Til brug med (applikation) Til brug med Epredia™ Consul™ dækslipper
Form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Consul Mount Histology
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: xylenes, 2-propenoicacid