Få mere at vide
Epredia™ Consul-Mount™
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Cytologiske medier
Mountant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
- Permanent, organisk monteringsmiddel
- Xylen base
- Brydningsindeks: 1.495± 0,005 (tør)
- Viskositet: Medium (125-200 cps ved 24 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mountant |
| Mængde | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Til brug med Epredia™ Consul™ dækslipper |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Consul Mount Histology
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P391-Udslip opsamles.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Indeholder: xylenes, 2-propenoicacid