Få mere at vide
Epredia™ Consul-Mount™
Artikelnummer. 12590017 Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Cytologiske medier
Mountant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 12590017
Brand: Epredia™ 9990441
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet specielt til brug med Epredia™ Consul™ dækslipper
  • Permanent, organisk monteringsmiddel
  • Xylen base
  • Brydningsindeks: 1.495± 0,005 (tør)
  • Viskositet: Medium (125-200 cps ved 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Cytologiske medier
Mængde 500 mL
Til brug med (applikation) Til brug med Epredia™ Consul™ dækslipper
Form Væske