Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septa
Artikelnummer. p-3336861 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
12,7 mm
17 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 10319307
Brand: Thermo Scientific™ 31303210
Et bredt udvalg til at dække de fleste applikationer
  • Variety of materials and temperature limits for all applications
  • For use in Thermo Scientific TRACE™ and FOCUS™ GCs and instruments from other manufacturers
  • Contaminant-free in individual blister packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 17 mm