Få mere at vide
Thermo Scientific™ Septa
Artikelnummer. 12683166 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
11 mm
12,7 mm
17 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
12683166 11 mm Pakke med 50
10319307 17 mm Pakke med 10
11892081 12,7 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12683166 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 31303233
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et bredt udvalg til at dække de fleste applikationer
  • Forskellige materialer og temperaturgrænser for alle applikationer
  • Til brug i Thermo Scientific TRACE™ og FOCUS™ GC'er og instrumenter fra andre producenter
  • Fri for forurening i individuelle blisterpakninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Lavt blødningsseptum
Til brug med (udstyr) GC Instrumenter
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Mængde Pakke med 50 stk