Få mere at vide
Thermo Scientific™ Screw-Top Autosampler Vials with Caps
Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Thermo Scientific caps and vials are available in a wide variety of sizes and configurations to fit the needs of many applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisk) | 2.0 mL |
| Højde (engelsk) | 1.25 in. |
| Produktlinje | Surestop |
| Lukketype | Screw Cap |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Lukkestørrelse | 9 mm |