Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific S2T ventilerede generelle centrifuger
Product Code. 32121249 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Model-:
Generel brug
IVD-MD
Standarder:
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listet, Enhedsklasse 1
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Model- Standarder
32121249 IVD-MD ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listet, Enhedsklasse 1
32121246 Generel brug ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 32121249 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 75001040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44505.00 DKK
    39723.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 4781.75 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Strømliner dine daglige anvendelser med S-seriens ventilerede bænkcentrifuge. S2T-centrifugen er en alsidig centrifuge med et højt kapacitets-til-fodaftryk-forhold og en simpel programmeringsgrænseflade, der øger effektivitet og produktivitet til rutinemæssige anvendelser.
Thermo Scientific S2T-centrifuger er standard med et brugervenligt tastatur og højkontrast LCD-skærm. Denne højkapacitets- og alsidige enhed hjælper med at optimere ydeevnen til at understøtte daglige anvendelser. Skift hurtigt og sikkert mellem 15 rotormuligheder med den værktøjsløse Thermo Scientific Auto-Lock Rotor Exchange.
Kan købes individuelt eller i praktiske anvendelsesbaserede pakker.
Cellekulturpakkerne inkluderer centrifugen, rotoren, Thermo Scientific ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt af fire 15 ml og 50 ml koniske røradaptere.
Blodrørspakkerne inkluderer centrifuge, rotor, ClickSeal biocontainmentslåg og et sæt på fire 5/7 ml og 9/10 ml blodrørsadaptere.
Ydelseskarakteristika:
  • Thermo Scientific SMARTSpin Ubalance Detection hjælper med at maksimere acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor og skovl for at optimere sikkerheden og forbedre separationerne
  • Høje rotorhastigheder og fleksibilitet med 15 rotormuligheder
Forbedret bæredygtighed:
  • Fiberlite Rotorer vejer op til 60 % mindre end metalækvivalente rotorer og accelererer/decelererer derfor hurtigere, hvilket resulterer i reduceret energiforbrug pr. kørsel
  • Forruderotor BioShield 720 gør det muligt for brugere at dreje rør, flasker og plader ved højere hastigheder med mindre energi end ikke-forrudede designs
  • Fremstillet på et certificeret zero-waste-anlæg med 100% vedvarende elektricitet i Tyskland
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne
  • Moderne industrielt design understøtter løbende forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og de aktuelle nødvendige certificeringer
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse med én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde
  • Kompakte dimensioner hjælper med at optimere arbejdsområdet. Den ergonomiske højde og buede design sikrer nem indlæsning og aflæsning af prøver samt nem rengøring
Auto-Lock Rotorudskiftning:
  • Sikker, ergonomisk trykknapsrotorudskiftning på så lidt som tre sekunder uden brug af værktøj
  • Fuld adgang til kammeret for rengøringsbekvemmelighed og hjælper med at minimere risikoen for forurening
  • Fleksibilitet til hurtigt at skifte mellem anvendelser og udvikle skiftende laboratoriebehov
ClickSeal Biocontainmentslåg:
  • Forseglingsmulighederne for handskevenlig åben/luk-funktion med én hånd er ergonomisk designet til både højre- og venstrehåndsbrug
  • Hørbare og visuelle lukningssignaler øger sikkerheden
  • Biocontainment-certificering fra National Institute for Health Protection, Porton Down, Storbritannien eller TÜV NORD CERT GmbH, Tyskland for udvalgte rotorer
Klar til overholdelse:
  • Generel laboratoriebrug, IVD-certificeret, FDA-listede muligheder tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Volumen 4 x 400 mL bioflasker, 76 x 5/7 mL blodrør, 56 x 9/10 mL blodrør, 36 x 15 mL koniske rør, 16 x 50 mL koniske rør med TX-400-rotor
Maks. RCF 25.830 x g (Microliter 30 x 2 rotor)
Maks. Hastighed 15.200 omdrejninger i minuttet (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2 rotor)
Kølet Nej
Materiale Forside, top, sider: PC-ABS-plast malet med 2K PUR-baseret lak; metalhus: koldvalset stål med pulvermaling; centrifugeskål: rustfrit stål; centrifugefødder: gummi
Model- IVD-MD
Støjniveau <42 dB(A)
Profil (acceleration/bremsning) 9 accel/10 decel hastigheder
Programlagring Op til 6 programmer via LCD-brugergrænsefladeknapper
Rotor 17 rotormuligheder tilgængelige, vælg rotor separat
Rotor medfølger Nej
Køretid Maks. 99 timer, 59 min., 59 sek.; også med kontinuerlig og tilpasselig puls
Standarder ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, FDA-listet, Enhedsklasse 1
Ventileret Ja
garanti 5 års begrænset (2 års standardgaranti plus 3 ekstra år på motor og køling)
Dimensioner (HWD) 36,2 x 44,5 x 66 cm (14,3 x 17,5 x 26 tommer)
Nettovægt 61 kg / 136 lb.
Spænding 100/120/220/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Thermo Scientific S2T generel centrifuge
Display Type Lys LCD-brugergrænseflade med trykknapper