Få mere at vide
Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Tilbehør
Beskrivelse
- Den vægmonterede holder og bordstativet tilbyder kompakt opbevaring mellem applikationer. Det er muligt at genoplade pipettefylderen i begge stativer ved at tilslutte opladeren. Den vægmonterede holder er fremragende til opbevaring af pipettefyld, når der arbejdes i laminære flow-skabe for at spare plads.
- Vingestativet† gør det muligt at sætte S1 Pipet Filler ned uden at fjerne eller tømme den serologiske pipette. Filteret, der er let at udskifte, forhindrer aerosol- eller væskekrydskontaminering af pipetten sammen med autoklaverbar silikoneadapter. 1 mL pipettestøtten sikrer, at 1 mL pipetter holder lige så sikkert som større størrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Soda lime glas |
| Inkluderer | Tørre glasmikrokugler |
| Mængde | 1 g |
†Ikke tilgængelig til brug eller salg i USA eller til import til USA.