Beskrivelse
Thermo Scientific ROX farvestof tilsættes qPCR-reaktionerne for at tjene som en intern reference til normalisering af det fluorescerende signal, når der bruges realtidsinstrumenter, der kan detektere ROX . ROX giver mulighed for korrektion af brønd-til-brønd variation, der opstår på grund af pipettering unøjagtigheder og fluorescens udsving. Det kan tilsættes til et helt 2X mastermixrør eller til en individuel reaktionsblanding (for anbefalede mængder af ROX Løsning for et specifikt instrument i realtid se qPCR-manualen). ROX deltager ikke i PCR og interfererer ikke med specificiteten eller sensitiviteten af qPCR-assays.
ROX Løsning indeholder ROX farvestof som en 50 μM vandig opløsning ved pH 7,6. Excitationsmaksimum og emissionsmaksimum på ROX er på henholdsvis 580nm og 621nm.
Thermo Scientific ROX farvestof tilsættes qPCR-reaktionerne for at tjene som en intern reference til normalisering af det fluorescerende signal, når der bruges realtidsinstrumenter, der kan detektere ROX . ROX giver mulighed for korrektion af brønd-til-brønd variation, der opstår på grund af pipettering unøjagtigheder og fluorescens udsving. Det kan tilsættes til et helt 2X mastermixrør eller til en individuel reaktionsblanding (for anbefalede mængder af ROX Løsning for et specifikt instrument i realtid se qPCR-manualen). ROX deltager ikke i PCR og interfererer ikke med specificiteten eller sensitiviteten af qPCR-assays.
ROX Løsning indeholder ROX farvestof som en 50μ M vandig opløsning ved pH 7,6. Excitationsmaksimum og emissionsmaksimum på ROX er ved henholdsvis 580 nm og 621 nm.
Farlig:
>Ingen Spektralegenskaber: ROX-farveexcitations-/emissionsmaksima er ved henholdsvis 580 nm/621 nm.
> Opbevaringstilstand: -20 °C -
>°20
>C Opbevaringsnote: Bemærk at ROX farvestof er lysfølsomt. Eksponering for lys bør minimeres.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 50 μM |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • 1 ml ROX Løsning, 50μ M Opbevares ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | qPCR |
| Etiket eller farvestof | ROX |
| Produktlinje | ROX |
| Produkttype | qPCR-reagenser |
| Mængde | 1 mL |
| Vis mere |