Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rotorer til Savant™ DNA SpeedVac™ Koncentratorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
20 rør
6 x 30 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brugervenlige cirkulære rotorer med forskellige rørhulstørrelser for at rumme forskellige prøvestørrelser. Disse rotorer kræver intet ekstra tilbehør og passer direkte ind i din koncentrator.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Glas og plastikrør |
| Til brug med (udstyr) | Savant™ DNA SpeedVac™ koncentratorrotor |
| Holder | 6 x 30 ml rør |
| Volumen (metrisk) | 30 mL |