Få mere at vide
Thermo Scientific™ RockIt Rocker (Bioreactor BioProcess Container BPC)
Artikelnummer. 17958151 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
50 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17958151 20 l
17918201 50 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17958151 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30980.03
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ RockIt Rocking Bioreactor BioProcess Container (BPC) består af Aegis5-14 enkelt-web, flerlags plastfilm, med dimensioner optimeret til General Electric Health Care (GEHC) Wave 20/50 og Wave 25 udstyr.
Thermo Scientific™ RockIt Rocking Bioreactor BioProcess Container (BPC) består af Aegis5-14 enkelt-web, flerlags plastfilm, med dimensioner optimeret til General Electric Health Care (GEHC) Wave 20/50 og Wave 25 udstyr. Standard Thermo Scientific RockIt BPC'er er 2-panel / pude-lignende BPC'er, der har inokulations- og høstlinjer, indløbs- og udløbsgasfiltre samt en prøveport og en ekstra port.
  • Leveret gamma-bestrålede og klar til brug, Thermo Scientific konstrueres RockIt BPC'er i et ISO 7-tommers renrum under cGMP-forhold.
  • Eliminerer rengøringstrin efter brug med genanvendelige beholdere og reducerer risikoen for krydskontaminering.
Anvendelser Thermo Scientific af RockIt BPC'erne:
  • Det fjerner behovet for at rense tanken og hjælper med at reducere cyklustiderne.
  • Dyrkning af pattedyrsceller på bænkniveau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Engangsbrug Bioreactor
Materiale Plastfilm
Sterilitet Steril
Port detalje 5 panelporte
Produktlinje Thermo Scientific
Mængde 1 hv.
Steriliseringsmetode Gammabestråling
Rørlængde linje 1 100 cm (39,4 tommer)
Rørlængde linje 2 5 cm (2 tommer)
Rørlængde linje 3 105 cm (41,3 tommer)
Rørlængde linje 4 5 cm (2 tommer)
Rørlængde linje 5 10 cm (3,9 tommer)
Rørmaterialelinje 1 C-flex
Rørmaterialelinje 2 PC silikone
Rørmaterialelinje 3 C-flex
Slangematerialelinje 4 PC silikone
Slangematerialelinje 5 PC silikone
Dimensioner (L x B x H) 22.25 x 26.12 ft
Længde (engelsk) 22.25 ft.
Bredde (engelsk) 26.12 ft.
Produkttype Bioprocesbeholder til væske
Kapacitet (metrisk) 20 l
Længde (metrisk) 678.18 cm
Bredde (metrisk) 796.14 cm