Få mere at vide
Epredia™ Trak 300™ Olie til HEMATRAK™ system
Artikelnummer. 15403153 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
16 oz.
Pakningsstørrelse:
473ml
Artikelnummer. 15403153
Brand: Epredia™ M8000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beregnet til brug med HEMATRAK™ automatiseret differentialsystem
  • Olie indeholder ikke PCB og er sikker at bruge med værdifuld optik
  • Brydningsindekset er 1,5150 og viskositeten er 300 cs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Trak 300 olie
Til brug med (applikation) Til brug med Hematrak automatiserede differentialsystem
Mængde 16 oz.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 473ml Trak 300 HEMATRAK Immersion Oil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Terphenyl, hydrogenated, Isobutylene/butene copolymer